アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1x1 mg (870330P-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
アプリケーション
lipidomics
lipidomics
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]C(C[C@@H](OC(CCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C12H23NO4/c1-5-6-7-12(16)17-10(8-11(14)15)9-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3/t10-/m1/s1/i2D3,3D3,4D3
InChI Key
VSNFQQXVMPSASB-YEELJIISSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
870330P-1MG:
870330P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)