Merck
860857P
Avanti
N3C14SOBRAC
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
N-((2S,3R,E)-14-azido-1,3-dihydroxytetradec-4-en-2-yl)-2-bromoacetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥51,970
¥51,970
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥51,970
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H29BrN4O3
分子量:
405.33
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥51,970
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
click reagents
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@@](NC(CBr)=O)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C16H29BrN4O3/c17-12-16(24)20-14(13-22)15(23)10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-19-21-18/h8,10,14-15,22-23H,1-7,9,11-13H2,(H,20,24)/b10-8+/t14-,15+/m0/s1
InChI Key
ITLFCQNHZGVSBF-AZHOBDGFSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860857P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860857P-VAR:
860857P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)