Merck
860732P
Avanti
3-Keto sphinganine-d7 (d18:0, HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
2S-amino-1-hydroxy-3-octadecanone-d7 hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥68,000
¥68,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥68,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H31D7ClNO2
分子量:
343.00
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥68,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
2S-amino-1-hydroxy-3-octadecanone-d7, hydrochloride salt
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 1 mg (860732P-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C (−15°C to −25°C)
SMILES記法
OC[C@@]([NH3+])([H])C(CCCCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O.[Cl-]
InChI Key
FVUPVZMHCVAKHG-MGYUZTROSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860732P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860732P-1MG:
860732P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)