Merck
860725P
Avanti
28:0 SM (d18:1/28:0)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
N-octacosanoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥127,500
¥127,500
出荷予定日2025年5月19日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥127,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C51H103N2O6P
分子量:
871.35
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥127,500
出荷予定日2025年5月19日
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 x 5 mg (860725P-5MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O
InChI Key
RZFSTLQDWORRNW-GRTHQCPDSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860725P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860725P-VAR:
860725P-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)