アッセイ
99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 100 μg (860682P-100UG)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@H](OC[C@H](N)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O)[C@H]2O)O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O)[C@H]3O)O)[C@@H]1O
InChI Key
GRGNVOCPFLXGDQ-IZKFDWHNSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
860682P-BULK:
860682P-100UG:
860682P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック