Merck
860601P
Avanti
Dimethyl Sphingosine-1-Phosphate (d18:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860601P, powder
別名:
N,N-dimethyl-D-erythro-sphingosine-1-phosphate (ammonium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H45N2O5P
CAS番号:
分子量:
424.56
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
形状
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (860601P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860601P
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(O)(OC[C@@](N(C)C)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
関連するカテゴリー
詳細
Dimethyl Sphingosine-1-Phosphate is a methylated form of sphingosine-1-phosphate.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860601P-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
860601P-VAR:
860601P-BULK:
860601P-5MG:
試験成績書(COA)