Merck
860594P
Avanti
16:0 3-deoxy-C1P
Avanti Research - A Croda Brand 860594P, powder
別名:
N-palmitoyl-3-deoxy-ceramide-1-phosphate (ammonium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥65,520
¥65,520
出荷予定日2025年4月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥65,520
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H71N2O5P
CAS番号:
分子量:
618.91
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥65,520
出荷予定日2025年4月30日
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (860594P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860594P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(N[C@@H](COP(O)([O-])=O)C/C=C/CCCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCCCCC.[NH4+]
InChI Key
GJZWKMSUXAGKMH-CARKWVRUSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860594P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
860594P-VAR:
860594P-BULK:
860594P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)