Merck
860557P
Avanti
12:0 N-Biotinyl Fatty Acid
Avanti Research - A Croda Brand 860557P, powder
別名:
N-biotinyl-dodecanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H39N3O4S
CAS番号:
分子量:
441.63
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
形状
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (860557P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860557P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]1(CCCCC(NCCCCCCCCCCCC(O)=O)=O)SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O
InChI
1S/C22H39N3O4S/c26-19(13-10-9-12-18-21-17(16-30-18)24-22(29)25-21)23-15-11-7-5-3-1-2-4-6-8-14-20(27)28/h17-18,21H,1-16H2,(H,23,26)(H,27,28)(H2,24,25,29)/t17-,18-,21-/m0/s1
InChI Key
ALIFRMFPRBTNNH-WFXMLNOXSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860557P-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
860557P-5MG:
860557P-BULK:
860557P-VAR:
試験成績書(COA)