Merck
860556C
Avanti
18:1-12:0 Biotin DG
Avanti Research - A Croda Brand 860556C
別名:
1-oleoyl-2-[12-biotinyl(aminododecanoyl)]-sn-glycerol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C43H77N3O7S
CAS番号:
分子量:
780.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (860556C-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860556C
濃度
1 mg/mL (860556C-1mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](CO)(OC(CCCCCCCCCCCNC(CCCC[C@]1([H])SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O)=O)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C43H77N3O7S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17-20-23-30-40(49)52-34-36(33-47)53-41(50)31-24-21-18-15-13-16-19-22-27-32-44-39(48)29-26-25-28-38-42-37(35-54-38)45-43(51)46-42/h9-10,36-38,42,47H,2-8,11-35H2,1H3,(H,44,48)(H2,45,46,51)/b10-9-/t36-,37-,38-,42-/m0/s1
InChI Key
DPGSXRFXXINSBQ-QYFPMEDBSA-N
関連するカテゴリー
詳細
18:1-12:0 Biotin DG or 1-oleoyl-2-[12-biotinyl(aminododecanoyl)]-sn-glycerol is a triglyceride derivative wherein aminododecyl forms an amide bond with biotin to yield a biotinylated triglyceride.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860556C-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
860556C-VAR:
860556C-1MG:4548173357102
860556C-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Leslie A McCauliff et al.
eLife, 8 (2019-10-04)
Unesterified cholesterol accumulation in the late endosomal/lysosomal (LE/LY) compartment is the cellular hallmark of Niemann-Pick C (NPC) disease, caused by defects in the genes encoding NPC1 or NPC2. We previously reported the dramatic stimulation of NPC2 cholesterol transport rates to