アッセイ
>98% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (857393P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 857393P
脂質タイプ
sphingolipids
bioactive lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[nH]1c(ncc1[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)C
InChI
1S/C9H14N2O5/c1-4(13)9-10-2-5(11-9)7(15)8(16)6(14)3-12/h2,6-8,12,14-16H,3H2,1H3,(H,10,11)/t6-,7-,8-/m1/s1
InChI Key
CQSIXFHVGKMLGQ-BWZBUEFSSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
857393P-1MG:
857393P-VAR:
857393P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)