Merck
857391P
Avanti
W140
(S)-3-amino-4-(3-hexylphenylamino)-4-oxobutylphosphonic acid (TFA salt), powder
別名:
S1P1 Control Molecule
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥46,760
¥46,760
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥46,760
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H28F3N2O6P
CAS番号:
分子量:
456.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥46,760
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (857391P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 857391P
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
W140 or (S)-3-amino-4-(3-hexylphenylamino)-4-oxobutylphosphonic acid is an inactive enantiomer of W146.[1]
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857391P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
857391P-VAR:
857391P-BULK:
857391P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jingjing Liu et al.
Journal of biochemical and pharmacological research, 1(4), 197-203 (2014-11-11)
Sphingosine-1-phosphate (S1P), a serum-borne bioactive lipid, regulates various physiological functions. We observed that the S1P receptor subtype 1 (S1P1), a high affinity G-protein coupled receptor of S1P, is the major S1P receptor expressed in the Kit+/Sca-1+/Lin- (KSL) hematopoietic stem progenitor
Shreya Endapally et al.
Cell, 176(5), 1040-1053 (2019-02-05)
Sphingomyelin and cholesterol are essential lipids that are enriched in plasma membranes of animal cells, where they interact to regulate membrane properties and many intracellular signaling processes. Despite intense study, the interaction between these lipids in membranes is not well