アッセイ
>99% (TLC)
形状
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (840101C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
濃度
10 mg/mL (840101C-25mg)
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C37H71O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(39)45-35(34-44-46(40,41)42)33-43-36(38)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,35H,3-16,19-34H2,1-2H3,(H2,40,41,42);/q;+1/p-1/b18-17-;/t35-;/m1./s1
InChI Key
PPYXMAJBOKWTQX-RYRMQHSSSA-M
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
840101C-25MG:4548174019870
840101C-VAR:
840101C-BULK:
試験成績書(COA)