810385P
Avanti
TopFluor TMR cholesterol
powder, Avanti Research™ - A Croda Brand
別名:
22-((4,4-difluoro-1,3-dimethyl-5-(4-methoxyphenyl)-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene-2-propionyl)amino)-23-norcholesterol
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥76,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C43H56BF2N3O3
CAS番号:
分子量:
711.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
おすすめの製品
アッセイ
99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 1 mg
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810385P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
810385P-VAR:
810385P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)