安全性情報
810177P
Avanti
06:0-06:0 NBD PA
Avanti Research - A Croda Brand 810177P, powder
別名:
1-hexanoyl-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl}-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H34N5O11P
CAS番号:
分子量:
563.50
UNSPSCコード:
12352211
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (810177P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 810177P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (810177P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
810177P-1MG:
810177P-VAR:
810177P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)