詳細
1,2-dilauroyl-sn-glycerol
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (800812P-10mg)
pkg of 1 × 200 mg (800812P-200mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質タイプ
neutral glycerides
neutral lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O([C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCC)CO)C(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C27H52O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-26(29)31-24-25(23-28)32-27(30)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25,28H,3-24H2,1-2H3/t25-/m0/s1
InChI Key
OQQOAWVKVDAJOI-VWLOTQADSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
800812P-BULK:
800812P-200MG:
800812P-VAR:
800812P-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)