安全性情報
790413P
Avanti
Coag Reagent II
Avanti Research - A Croda Brand 790413P, powder
別名:
Coag Reagent II, Coagulation Reagent II, contains DOPC:DOPS (7:3, w/w)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥61,800
¥61,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥61,800
About This Item
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥61,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
包装
pkg of 2 × 100 mg (790413P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (790413P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 790413P
脂質タイプ
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Coag Reagent II is a lipid blend.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (790413P-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (790413P-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
790413P-25MG:
790413P-200MG:
790413P-VAR:
790413P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)