780200C
Avanti
16:0 PE MCC
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[4-(p-maleimidomethyl)cyclohexane-carboxamide] (sodium salt), chloroform
別名:
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[4-(p-maleimidomethyl)cyclohexane-carboxamide] (sodium salt)
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
>99% (TLC)
形状
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (780200C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 780200C
濃度
10 mg/mL (780200C-25mg)
アプリケーション
advanced drug delivery
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- in the preparation of liposomes for conjugation with human immune deficiency virus (HIV-1) envelope glycoprotein trimers
- in the preparation of oligonucleotide-modified vesicles
- in the functionalization of the flat silicon wafers
- in lipid vesicle preparation
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
780200C-BULK:
780200C-VAR:
780200C-25MG:
試験成績書(COA)