安全性情報
700228P
Avanti
3α,6α,7α,12α-tetrahydroxy bile acid (THBA)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
3α,6α,7α,12α-tetrahydroxy bile acid (THBA), 3α,6α,7α,12α-tetrahydroxy-5ß-cholan-24-oic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥69,590
¥69,590
出荷可能日2025年4月08日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥69,590
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H40O6
CAS番号:
分子量:
424.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥69,590
出荷可能日2025年4月08日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 1 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700228P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700228P-1MG:
700228P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)