Merck
700065P
Avanti
cholestenone
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
110829
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H44O
CAS番号:
分子量:
384.64
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
詳細
4-cholesten-3-one
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (700065P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h17-19,22-25H,6-16H2,1-5H3
InChI Key
NYOXRYYXRWJDKP-UHFFFAOYSA-N
詳細
Cholestenone is a cholesterol metabolite and analog, which substitutes membrane cholesterol and elevates membrane fluidity.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700065P-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700065P-5MG:
700065P-VAR:
700065P-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
4-cholesten-3-one suppresses lung adenocarcinoma metastasis by regulating translocation of HMGB1, HIF1alpha and Caveolin-1
Ma J, et al.
Cell Death & Disease, 7(9), e2372-e2372 (2016)