詳細
cholest-5-ene-3β,22(S)-diol
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (700057P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H]([C@@H](O)CCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)6-11-25(29)18(3)22-9-10-23-21-8-7-19-16-20(28)12-14-26(19,4)24(21)13-15-27(22,23)5/h7,17-18,20-25,28-29H,6,8-16H2,1-5H3/t18-,20-,21-,22+,23-,24-,25-,26-,27+/m0/s1
InChI Key
RZPAXNJLEKLXNO-QUOSNDFLSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
700057P-BULK:
700057P-5MG:
700057P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)