Merck
ATEH9888497A
AstaTech, Inc.
2-BROMO-1-FLUORO-5-METHYL-3-NITROBENZENE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.02
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-bromo-1-fluoro-5-methyl-3-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrFNO2/c1-4-2-5(9)7(8)6(3-4)10(11)12/h2-3H,1H3
InChI Key
JUHSOFUPFHGQIM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=245949
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT33509
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)