Merck
ATEH98739807
AstaTech, Inc.
1-CBZ-PIPERIDIN-4-YLIDENE-ACETIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥20,800
5 G
¥48,200
25 G
¥149,300
ベンダーカタログ番号: 57782-1G
¥20,800
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥20,800
5 G
¥48,200
25 G
¥149,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
275.3
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 57782-1G
¥20,800
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
{1-[(benzyloxy)carbonyl]-4-piperidinylidene}acetic acid
Inchi Code
1S/C15H17NO4/c17-14(18)10-12-6-8-16(9-7-12)15(19)20-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-5,10H,6-9,11H2,(H,17,18)
InChI Key
NGSLTFIGWWOKHK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=5555
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=57782
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)