現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
tert-butyl 2-(1-hydroxypropan-2-yl)hydrazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H18N2O3/c1-6(5-11)9-10-7(12)13-8(2,3)4/h6,9,11H,5H2,1-4H3,(H,10,12)
InChI Key
ZZGJJWBOBPWDAU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=104096
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB10246
最新バージョンのいずれかを選択してください: