Merck
ATE939883161
AstaTech, Inc.
2,2,6,6-TETRAMETHYLPIPERIDINE-4-CARBOXYLIC ACID HCL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥84,200
250 MG
¥155,400
1 G
¥374,400
ベンダーカタログ番号: 88251-100MG
¥84,200
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥84,200
250 MG
¥155,400
1 G
¥374,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.73
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 88251-100MG
¥84,200
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19NO2.ClH/c1-9(2)5-7(8(12)13)6-10(3,4)11-9;/h7,11H,5-6H2,1-4H3,(H,12,13);1H
InChI Key
QSWMAXHNUDWBLI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=49033
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=88251
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)