Merck
ATE517250889
AstaTech, Inc.
5-ETHYLHYDANTOIN
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥21,500
1 G
¥39,600
5 G
¥95,900
ベンダーカタログ番号: F15491-250MG
¥21,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥21,500
1 G
¥39,600
5 G
¥95,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
128.13
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F15491-250MG
¥21,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-ethyl-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C5H8N2O2/c1-2-3-4(8)7-5(9)6-3/h8H,2H2,1H3,(H2,6,7,9)
InChI Key
SHISLHUGIYCDHV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=91552
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F15491
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)