Merck
ATE517250756
AstaTech, Inc.
5-(NAPHTHALEN-1-YL)IMIDAZOLIDINE-2,4-DIONE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥37,000
1 G
¥81,200
5 G
¥227,900
ベンダーカタログ番号: A10128-250MG
¥37,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥37,000
1 G
¥81,200
5 G
¥227,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.23
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A10128-250MG
¥37,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-(1-naphthyl)-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C13H10N2O2/c16-12-11(14-13(17)15-12)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,16H,(H2,14,15,17)
InChI Key
UQLFYXVWPBHFCO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=91271
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=A10128
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)