Merck
ATE514321896
AstaTech, Inc.
3-BENZYL-3AZABICYCLO[3.2.1]OCTAN-8-OL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥72,400
1 G
¥122,800
ベンダーカタログ番号: F14385-250MG
¥72,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥72,400
1 G
¥122,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.31
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F14385-250MG
¥72,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(1R,5S)-3-benzyl-3-azabicyclo[3.2.1]octan-8-ol
Inchi Code
1S/C14H19NO/c16-14-12-6-7-13(14)10-15(9-12)8-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-14,16H,6-10H2
InChI Key
QBGJTVIWVSLDFA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=86433
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F14385
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)