Merck
ATE514316246
AstaTech, Inc.
(6-(ETHYLSULFONYL)PYRIDIN-3-YL)METHANAMINE HCL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥62,900
250 MG
¥185,100
ベンダーカタログ番号: W11601-50MG
¥62,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥62,900
250 MG
¥185,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.72
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: W11601-50MG
¥62,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(6-(ethylsulfonyl)pyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2O2S.ClH/c1-2-13(11,12)8-4-3-7(5-9)6-10-8;/h3-4,6H,2,5,9H2,1H3;1H
InChI Key
DHWDJRFTFMDDEM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=80805
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W11601
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)