Merck
ATE514316181
AstaTech, Inc.
3-((TERT-BUTYLDIPHENYLSILYL)OXY)PROPAN-1-OL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥21,000
250 MG
¥30,800
1 G
¥87,700
ベンダーカタログ番号: W11536-100MG
¥21,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥21,000
250 MG
¥30,800
1 G
¥87,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
314.5
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: W11536-100MG
¥21,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-((tert-butyldiphenylsilyl)oxy)propan-1-ol
Inchi Code
1S/C19H26O2Si/c1-19(2,3)22(21-16-10-15-20,17-11-6-4-7-12-17)18-13-8-5-9-14-18/h4-9,11-14,20H,10,15-16H2,1-3H3
InChI Key
NZAGJZSHKTYYMN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=80735
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W11536
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)