Merck
ATE514316053
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 2-BROMO-2-(DIETHOXYPHOSPHORYL)ACETATE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥36,300
250 MG
¥58,900
ベンダーカタログ番号: W11408-100MG
¥36,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥36,300
250 MG
¥58,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
331.14
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: W11408-100MG
¥36,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
tert-butyl 2-bromo-2-(diethoxyphosphoryl)acetate
Inchi Code
1S/C10H20BrO5P/c1-6-14-17(13,15-7-2)8(11)9(12)16-10(3,4)5/h8H,6-7H2,1-5H3
InChI Key
YLZQCXBJSCWQHB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=80619
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W11408
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)