Merck
ATE514315952
AstaTech, Inc.
4-(4-(OXETAN-3-YL)PIPERAZIN-1-YL)ANILINE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥48,000
250 MG
¥123,800
1 G
¥295,400
ベンダーカタログ番号: W11307-50MG
¥48,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥48,000
250 MG
¥123,800
1 G
¥295,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.31
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: W11307-50MG
¥48,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-(4-(oxetan-3-yl)piperazin-1-yl)aniline
Inchi Code
1S/C13H19N3O/c14-11-1-3-12(4-2-11)15-5-7-16(8-6-15)13-9-17-10-13/h1-4,13H,5-10,14H2
InChI Key
NSMYDEYAHKTAGB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=80503
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W11307
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)