Merck
ATE514315442
AstaTech, Inc.
7-FLUORO-5-NITROINDOLINE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥69,400
ベンダーカタログ番号: W10795-250MG
¥69,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥69,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: W10795-250MG
¥69,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
7-fluoro-5-nitroindoline
Inchi Code
1S/C8H7FN2O2/c9-7-4-6(11(12)13)3-5-1-2-10-8(5)7/h3-4,10H,1-2H2
InChI Key
HRSVTAASZBEJPK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=79997
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W10795
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)