Merck
ATE514310995
AstaTech, Inc.
[(THIOPHENE-2-CARBONYL)-AMINO]-ACETIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥25,700
1 G
¥54,300
ベンダーカタログ番号: F11557-250MG
¥25,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥25,700
1 G
¥54,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F11557-250MG
¥25,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
[(2-thienylcarbonyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C7H7NO3S/c9-6(10)4-8-7(11)5-2-1-3-12-5/h1-3H,4H2,(H,8,11)(H,9,10)
InChI Key
NXTJGIBOVGESBV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=75570
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F11557
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)