Merck
ATE514310518
AstaTech, Inc.
(4S)-4-(4-BROMO-BENZYL)-L-PROLINE HCL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥58,200
250 MG
¥155,900
1 G
¥444,200
ベンダーカタログ番号: 56456-50MG
¥58,200
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥58,200
250 MG
¥155,900
1 G
¥444,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
320.61
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 56456-50MG
¥58,200
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(2S,4S)-4-(4-bromobenzyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H14BrNO2.ClH/c13-10-3-1-8(2-4-10)5-9-6-11(12(15)16)14-7-9;/h1-4,9,11,14H,5-7H2,(H,15,16);1H/t9-,11-;/m0./s1
InChI Key
PLADUNWTKKPQQP-ROLPUNSJSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=5068
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=56456
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)