Merck
ATE458969610
AstaTech, Inc.
5-BROMO-PYRROLO[2,1-F][1,2,4]TRIAZINE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥70,800
250 MG
¥133,300
1 G
¥321,600
ベンダーカタログ番号: P13049-100MG
¥70,800
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥70,800
250 MG
¥133,300
1 G
¥321,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.02
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: P13049-100MG
¥70,800
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-bromopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine
Inchi Code
1S/C6H4BrN3/c7-5-1-2-10-6(5)3-8-4-9-10/h1-4H
InChI Key
UHGYITTVLZNRNT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=69251
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P13049
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)