Merck
ATE458967107
AstaTech, Inc.
THIAZOLO[4,5-C]PYRIDIN-2-AMINE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥41,500
250 MG
¥106,100
1 G
¥304,700
ベンダーカタログ番号: P10566-50MG
¥41,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥41,500
250 MG
¥106,100
1 G
¥304,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: P10566-50MG
¥41,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
[1,3]thiazolo[4,5-c]pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H5N3S/c7-6-9-4-3-8-2-1-5(4)10-6/h1-3H,(H2,7,9)
InChI Key
OSHXRTVCVNSLPD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=66787
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P10566
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)