Merck
ATE458964803
AstaTech, Inc.
8-HYDROXYQUINOLINE-5-SULFONIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥12,600
25 G
¥18,700
100 G
¥38,900
ベンダーカタログ番号: F11277-5G
¥12,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥12,600
25 G
¥18,700
100 G
¥38,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F11277-5G
¥12,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
8-hydroxy-5-quinolinesulfonic acid
Inchi Code
1S/C9H7NO4S/c11-7-3-4-8(15(12,13)14)6-2-1-5-10-9(6)7/h1-5,11H,(H,12,13,14)
InChI Key
LGDFHDKSYGVKDC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=73287
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F11277
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)