Merck
ATE458963647
AstaTech, Inc.
4-HYDROXY-1-PIPERIDIN-4-YL-PYRROLIDIN-2-ONE HCL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥40,300
100 MG
¥58,900
250 MG
¥104,200
ベンダーカタログ番号: 62415-50MG
¥40,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥40,300
100 MG
¥58,900
250 MG
¥104,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.7
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 62415-50MG
¥40,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-hydroxy-1-(piperidin-4-yl)pyrrolidin-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H16N2O2.ClH/c12-8-5-9(13)11(6-8)7-1-3-10-4-2-7;/h7-8,10,12H,1-6H2;1H
InChI Key
DUZMXZVSNZBVSK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=74839
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=62415
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)