Merck
ATE458963619
AstaTech, Inc.
ETHYL 3-(1,8-NAPHTHYRIDIN-2-YL)PROPANOATE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥56,800
1 G
¥155,900
5 G
¥444,200
ベンダーカタログ番号: 51074-250MG
¥56,800
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥56,800
1 G
¥155,900
5 G
¥444,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 51074-250MG
¥56,800
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 3-(1,8-naphthyridin-2-yl)propanoate
Inchi Code
1S/C13H14N2O2/c1-2-17-12(16)8-7-11-6-5-10-4-3-9-14-13(10)15-11/h3-6,9H,2,7-8H2,1H3
InChI Key
UPYIYZSPMNLUPD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=66083
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=51074
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)