Merck
ATE458963255
AstaTech, Inc.
1-[(4-N,N-DI-BOC-AMINOPHENYL]ETHANONE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥73,100
1 G
¥171,200
ベンダーカタログ番号: 21237-250MG
¥73,100
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥73,100
1 G
¥171,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
335.4
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 21237-250MG
¥73,100
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl (4-acetylphenyl)(tert-butoxycarbonyl)carbamate
Inchi Code
1S/C18H25NO5/c1-12(20)13-8-10-14(11-9-13)19(15(21)23-17(2,3)4)16(22)24-18(5,6)7/h8-11H,1-7H3
InChI Key
MLDBMGVOGHLZQN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=72133
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=21237
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)