Merck
ATE458963085
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 4-(3-METHOXYBENZOYL)PIPERAZINE-1-CARBOXYLATE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥73,100
1 G
¥171,200
5 G
¥498,100
ベンダーカタログ番号: 20996-250MG
¥73,100
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥73,100
1 G
¥171,200
5 G
¥498,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
320.39
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 20996-250MG
¥73,100
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 4-(3-methoxybenzoyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C17H24N2O4/c1-17(2,3)23-16(21)19-10-8-18(9-11-19)15(20)13-6-5-7-14(12-13)22-4/h5-7,12H,8-11H2,1-4H3
InChI Key
XUOWLUHPWTWKCI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=71975
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=20996
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)