Merck
ATE458962741
AstaTech, Inc.
1-BROMO-2-(BUT-3-ENYL)BENZENE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥26,400
ベンダーカタログ番号: 20639-250MG
¥26,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥26,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.1
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 20639-250MG
¥26,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
bp
236-237 C(Lit)
Iupac Name
1-bromo-2-(3-butenyl)benzene
Inchi Code
1S/C10H11Br/c1-2-3-6-9-7-4-5-8-10(9)11/h2,4-5,7-8H,1,3,6H2
InChI Key
YYTVAFQKTIHSHB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=71634
Boiling point
236-237 C(Lit)
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=20639
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)