Merck
ATE456785597
AstaTech, Inc.
2-BROMO-5-(TRIBUTYLSTANNYL)THIAZOLE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
453.07
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-bromo-5-(tributylstannyl)-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/3C4H9.C3HBrNS.Sn/c3*1-3-4-2;4-3-5-1-2-6-3;/h3*1,3-4H2,2H3;1H;
InChI Key
LOKZFBRKEMXQQF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=64579
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=78910
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)