Merck
ATE456785058
AstaTech, Inc.
4-(BROMOMETHYL)HEPTANE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥113,500
ベンダーカタログ番号: 78361-250MG
¥113,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥113,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.13
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 78361-250MG
¥113,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-(bromomethyl)heptane
Inchi Code
1S/C8H17Br/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h8H,3-7H2,1-2H3
InChI Key
ZVWCWXUOSBDXEQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=64038
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=78361
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)