Merck
ATE456784663
AstaTech, Inc.
2-MERCAPTOPYRIDINE-4-CARBOXYLIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥41,500
1 G
¥77,500
ベンダーカタログ番号: 77943-250MG
¥41,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥41,500
1 G
¥77,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.18
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 77943-250MG
¥41,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-thioxo-1,2-dihydro-4-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5NO2S/c8-6(9)4-1-2-7-5(10)3-4/h1-3H,(H,7,10)(H,8,9)
InChI Key
JWNJIHLSVXRMII-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=63681
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=77943
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)