Merck
ATE448437205
AstaTech, Inc.
OCTA-3,5-DIYNE-1,8-DIOL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥28,700
1 G
¥87,000
5 G
¥243,500
ベンダーカタログ番号: AB11906-250MG
¥28,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥28,700
1 G
¥87,000
5 G
¥243,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
138.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: AB11906-250MG
¥28,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3,5-octadiyne-1,8-diol
Inchi Code
1S/C8H10O2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h9-10H,5-8H2
InChI Key
FGTGRNYBZPTINT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Light-red to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=59301
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB11906
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)