Merck
ATE448437200
AstaTech, Inc.
5-METHYL-4-NITROBENZO[C][1,2,5] SELENADIAZOLE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.09
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-methyl-4-nitro-2,1,3-benzoselenadiazole
Inchi Code
1S/C7H5N3O2Se/c1-4-2-3-5-6(9-13-8-5)7(4)10(11)12/h2-3H,1H3
InChI Key
PNEFIUKGQYQFHB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=59296
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB11827
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)