Merck
ATE448434524
AstaTech, Inc.
2-CHLORODIBENZO[F,H]QUINOXALINE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥28,700
1 G
¥78,400
ベンダーカタログ番号: 76808-250MG
¥28,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥28,700
1 G
¥78,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
264.71
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 76808-250MG
¥28,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-chlorodibenzo[f,h]quinoxaline
Inchi Code
1S/C16H9ClN2/c17-14-9-18-15-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)16(15)19-14/h1-9H
InChI Key
FEYJCWNQZBKYKT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=61136
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=76808
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)