Merck
ATE448433651
AstaTech, Inc.
4,7-DICHLORO-1H-IMIDAZO[4,5-D]PYRIDAZINE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥59,600
250 MG
¥90,100
1 G
¥304,700
ベンダーカタログ番号: 75990-100MG
¥59,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥59,600
250 MG
¥90,100
1 G
¥304,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
189
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 75990-100MG
¥59,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4,7-dichloro-1H-imidazo[4,5-d]pyridazine
Inchi Code
1S/C5H2Cl2N4/c6-4-2-3(9-1-8-2)5(7)11-10-4/h1H,(H,8,9)
InChI Key
KDFRQLMTRRFLKG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=60210
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=75990
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)