Merck
ATE448430807
AstaTech, Inc.
4,5,6,7-TETRAHYDROTHIAZOLO[5,4-C]PYRIDINE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥36,300
250 MG
¥77,300
ベンダーカタログ番号: 70887-50MG
¥36,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥36,300
250 MG
¥77,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.21
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 70887-50MG
¥36,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydro[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine
Inchi Code
1S/C6H8N2S/c1-2-7-3-6-5(1)8-4-9-6/h4,7H,1-3H2
InChI Key
QSLDIPUHQBHQGY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=57308
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=70887
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)